Learn More
(1R)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide, TRC
Code produit 30370793
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30370793 10 mg
30387596 25 mg
30374885 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30370793 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD47220010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106462-18-4
Formule moléculaire C6H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 113.16
Synonyme Cyclopropanecarboxamide, 2,2-dimethyl-, (1R)-, Cyclopropanecarboxamide, 2,2-dimethyl-, (R)-, (-)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide, (R)-(-)-2,2-Dimethylcyclopropane-1-carboxamide, (R)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
SMILES CC1(C)C[C@H]1C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (1R)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H11NO/c1-6(2)3-4(6)5(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H2,7,8)/t4-/m0/s1
Poids de la formule 113.0841