Learn More
(1R)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (1R)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H11NO/c1-6(2)3-4(6)5(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H2,7,8)/t4-/m0/s1 |
| Poids de la formule | 113.0841 |