Learn More
(1R,2R)-1,2-Cyclopentanediméthanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (1R,2R)-1,2-Cyclopentanedimethanol |
| CAS | 57287-24-8 |
| Formule moléculaire | C7H14O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | (1R-trans)-1,2-Cyclopentanedimethanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H14O2/c8-4-6-2-1-3-7(6)5-9/h6-9H,1-5H2/t6-,7-/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@@H]1CCC[C@H]1CO |
| Nom IUPAC | [(1R,2R)-2-(hydroxyméthyl)cyclopentyl]méthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 130.18 |
| Poids de la formule | 130.0994 |