Learn More
(1 R,2 R)-(-)-1,2-diaminocyclohexane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398935
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398935 250 mg 250mg
11378935 1 g 1g
11388935 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11398935 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14059.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 20439-47-8 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane is a versatile ligand for the formation of metal complexes. Used in the synthesis of chiral tropocoronands which have potential utility in asymmetric catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(1R,2R)-(-)-1,2-diaminocyclohexane est un ligand polyvalent pour la formation de complexes métalliques. Utilisé dans la synthèse de tropocoronands chiraux qui ont un potentiel d’utilité dans la catalyse asymétrique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’air et du dioxyde de carbone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20439-47-8
Formule moléculaire C6H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
Numéro MDL MFCD00062985,MFCD00063747
Clé InChI SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1r,2r---1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diamine, trans-1,2-diaminocyclohexane, trans-1,2-cyclohexanediamine, trans-cyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r-1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r---1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-diaminocyclohexane, r-dach, 1r,2r-1,2-cyclohexanediamine
CID PubChem 43806
SMILES NC1CCCCC1N
Spécification
Nom chimique ou matériau (1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane
Point de fusion 40°C to 43°C
Point d’ébullition 104°C to 110°C (40 mmHg)
Point d’éclair 70°C (158°F)
Odeur Amine-like
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3259
Beilstein 4780911
Rotation optique −25.5° (c=5 in 1N HCl)
Nom IUPAC cyclohexane-1,2-diamine
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 98%