Learn More
(1R,2R)-(-)-1,2-diaminocyclohexane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10167503 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10167503 5 g Flacon en verre 5g
10131192 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10167503 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 364640050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 20439-47-8 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 20439-47-8
Formule moléculaire C6H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
Numéro MDL MFCD00062985,MFCD00063747
Clé InChI SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1r,2r---1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diamine, trans-1,2-diaminocyclohexane, trans-1,2-cyclohexanediamine, trans-cyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r-1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r---1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-diaminocyclohexane, r-dach, 1r,2r-1,2-cyclohexanediamine
CID PubChem 43806
Nom IUPAC (1R,2R)-cyclohexane-1,2-diamine
SMILES NC1CCCCC1N
Specifications
Nom chimique ou matériau (1R, 2R)-(-)-1, 2-Diaminocyclohexane
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 40.0°C to 45.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 110.0°C to 114.0°C (40.0 Mbar)
Point d’éclair 76°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H10(NH2)2
Quantité 5 g
Beilstein 13, III, 6
Conditions de rotation spécifiques − 24.50 (26.50°C c=5 1 N HCl 20°)
Rotation spécifique − 24.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • (1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.