Learn More
L-tartrate de (1R,2R)-(+)-1,2-diaminocyclohexane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
(1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane L-tartrate is a useful chemical for the synthesis of chiral ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le (1R,2R)-(+)-1,2-diaminocyclohexane L-tartrate est un produit chimique utile pour la synthèse de ligands chiraux.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane L-tartrate |
| Point de fusion | 273°C (decomposition) |
| Quantité | 2 g |
| Rotation optique | +12° (c=4 in Water) |
| Poids de la formule | 264.28 |
| Pourcentage de pureté | 99% |