Learn More
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphényl-1,2-éthanediamine, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498899
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498899 5 g 5g
11317496 250 mg -
11307496 1 g 1g
15408909 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15498899 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09558.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 35132-20-8 | C14H18N2 | 214.31 g/mol
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine is used as chiral solvation agent for determination of enantiomeric excess of chiral acids by NMR. It is used in various catalyst systems for asymmetric reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (1R,2R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-éthanediamine est utilisé comme agent de solvatation chiral pour la détermination de l’excès énantiomérique des acides chiraux par RMN. Il est utilisé dans divers systèmes de catalyseur pour les réactions asymétriques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri de l’air. Protège de la chaleur. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec la chaleur, l’air et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35132-20-8
Formule moléculaire C14H18N2
Poids moléculaire (g/mol) 214.31
Numéro MDL MFCD00082769
Clé InChI PONXTPCRRASWKW-ZIAGYGMSSA-P
Synonyme 1r,2r-+-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1r,2r-rel-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1r,2r-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-+-1,2-diamino-1,2-diphenylethane, 1r,2r-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine, 1r,2r-+-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine, +-1,2-diphenylethylenediamine, +-stilbenediamine, r,r-dpen
CID PubChem 2724998
Nom IUPAC (1R,2R)-1,2-diphenylethane-1,2-bis(aminium)
SMILES [NH3+][C@@H]([C@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (1R,2R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine
Point de fusion 80°C to 84°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3259
Beilstein 2369988
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Rotation optique +104° (c=1 in Methanol)
Poids de la formule 212.3
Pourcentage de pureté ≥98%