Learn More
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphényl-1,2-éthanediamine, 99 %, 99 % e.e., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10209173 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10209173 1 g Flacon en verre 1g
10043550 250 mg Flacon en verre 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10209173 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 294680010
 Article restreint
Expédition estimée: 09-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 35132-20-8 | C14H18N2 | 214.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35132-20-8
Formule moléculaire C14H18N2
Poids moléculaire (g/mol) 214.31
Numéro MDL MFCD00082769
Clé InChI PONXTPCRRASWKW-ZIAGYGMSSA-P
Synonyme 1r,2r-+-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1r,2r-rel-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1r,2r-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-+-1,2-diamino-1,2-diphenylethane, 1r,2r-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine, 1r,2r-+-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine, +-1,2-diphenylethylenediamine, +-stilbenediamine, r,r-dpen
CID PubChem 2724998
Nom IUPAC (1R,2R)-1,2-diphenylethane-1,2-bis(aminium)
SMILES [NH3+][C@@H]([C@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (1R,2R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine
Note relative au nom 99% (99% e.e.)
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 81.0°C to 84.0°C
Couleur Blanc à jaune
Excès énantiomérique 98.5% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5CH(NH2)-)2
Quantité 1 g
Conditions de rotation spécifiques + 104.00 (25.00°C c=1.1,MeOH)
Rotation spécifique + 104.00
Poids de la formule 212.29
Pourcentage de pureté 99%,99% ee
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (1R,2R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine