Learn More
(1R,2R)-2-(3,4-Difluorophényl)cyclopropanecarboxamide, TRC
Code produit 30376475
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30376475 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30376475 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD447810500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (1R,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanecarboxamide
CAS 1006376-62-0
Formule moléculaire C10H9F2NO
Quantité 500 mg
Synonyme Ticagrelor Impurity 81
Formule InChI InChI=1S/C10H9F2NO/c11-8-2-1-5(3-9(8)12)6-4-7(6)10(13)14/h1-3,6-7H,4H2,(H2,13,14)/t6-,7+/m0/s1
SMILES OC1=CC=C2C3=CC=CC=C3C4=C2C1=CC=C4
Poids moléculaire (g/mol) 197.181