Learn More
Acide (1R,2R)-2-(3,4-difluorophényl)-cyclopropanecarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (1R,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)-cyclopropanecarboxylic Acid |
| CAS | 220352-36-3 |
| Formule moléculaire | C10H8F2O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | trans-2-(3,4-Difluoro-phenyl)-cyclopropanecarboxylic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H8F2O2/c11-8-2-1-5(3-9(8)12)6-4-7(6)10(13)14/h1-3,6-7H,4H2,(H,13,14)/t6-,7+/m0/s1 |
| SMILES | OC([C@H]1[C@H](C2=CC(F)=C(F)C=C2)C1)=O |
| Nom IUPAC | acide (1R,2R)-2-(3,4-difluorophényl)cyclopropane-1-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 198.17 |
| Poids de la formule | 198.05 |