Learn More
Chlorhydrate de (1R,2R)-2-amino-1-[4-(méthylsulfonyl)phényl]-1,3-propanediol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (1R,2R)-2-Amino-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-1,3-propanediol Hydrochloride |
| CAS | 56724-21-1 |
| Formule moléculaire | C10H16ClNO4S |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | [R-(R*,R*)]--2-Amino-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-1,3-propanediol Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H15NO4S.ClH/c1-16(14,15)8-4-2-7(3-5-8)10(13)9(11)6-12;/h2-5,9-10,12-13H,6,11H2,1H3;1H/t9-,10+;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[C@@H](O)[C@@H](N)CO |
| Nom IUPAC | (1R,2S)-2-amino-1-(4-metilsulfonilfenil)propano-1,3-diol;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 281.76 |
| Poids de la formule | 281.0489 |