Learn More
(1R,2R)-2-Amino-1-(4-nitrophényl)propane-1,3-diol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10243661 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10243661 5 g Flacon en verre 5g
10671632 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10243661 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 334790050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 716-61-0 | C9H13N2O4 | 213.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 716-61-0
Formule moléculaire C9H13N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 213.21
Numéro MDL MFCD00078126
Clé InChI OCYJXSUPZMNXEN-RKDXNWHRSA-O
Synonyme 1r,2r-2-amino-1-4-nitrophenyl propane-1,3-diol, chloramphenicol base, levoamine, 1r,2r---2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol, d---threo-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol, d-threo---2-amino-1-p-nitrophenyl-1,3-propanediol, 1r,2r-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol, d--threo-2-amino-1-p-nitrophenyl propane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2-amino-1-4-nitrophenyl-, 1r,2r, 1,3-propanediol, 2-amino-1-p-nitrophenyl-, d-threo--
CID PubChem 69745
ChEBI CHEBI:78660
Nom IUPAC (1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-nitrophényl)propan-2-aminium
SMILES [NH3+][C@H](CO)[C@H](O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (1R, 2R)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1, 3-diol
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 160°C to 166°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Rotation spécifique -31
Poids de la formule 212.2
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (1R,2R)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol