Learn More
Acide (1R,2R)-2-aminocyclohexanecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15439785
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15439785 250 mg 250mg
15429147 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15439785 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52418.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 26685-83-6 | C7H13NO2 | 143.186 g/mol
(1R,2R)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide (1R,2R)-2-aminocyclohexanecarboxylique est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26685-83-6
Formule moléculaire C7H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 143.186
Numéro MDL MFCD08276263
Clé InChI USQHEVWOPJDAAX-PHDIDXHHSA-N
Synonyme 1r,2r-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, trans-2-amino-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, 1r,2r-2-aminocyclohexane-1-carboxylic acid, trans-2-amino-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, trans, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, 1r,2r, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, 1r,2r-rel, 2-nchca, 2-aminocyclohexanecarboxylic acid #
CID PubChem 2724640
Nom IUPAC (1R,2R)-2-acide aminocyclohexane-1-carboxylique
SMILES C1CCC(C(C1)C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (1R,2R)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Quantité 250 mg
Poids de la formule 143.19
Rotation optique −77° (c=1 in Water)
Pourcentage de pureté 97%