Learn More
(1R,2R)-(-)-2-(Diphénylphosphino)cyclohexylamine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15435466
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15435466 250 mg 250mg
15425466 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15435466 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60084.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 452304-59-5 | C18H22NP | 283.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 452304-59-5
Formule moléculaire C18H22NP
Poids moléculaire (g/mol) 283.36
Numéro MDL MFCD17013996
Clé InChI ZATLZEHZPXYMFE-YTXKPMTANA-N
Synonyme 1r,2r-2-diphenylphosphino cyclohexanamine, 1r,2r-2-diphenylphosphanyl cyclohexan-1-amine, 1r,2r---2-diphenylphosphino cyclohexylamine, 1r,2r-2-diphenylphosphino cyclohexylamine, 1r-2alpha-diphenylphosphino cyclohexane-1beta-amine, 1r,2r---2-diphenylphosphino cyclohexylamine, 97+%, 1r,2r-2-diphenylphosphino-1-aminocyclohexane, 1r,2r-2-diphenylphosphino-1-aminocyclohexane,min
CID PubChem 11166387
SMILES N[C@@H]1CCCC[C@H]1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (1R,2R)-(-)-2-(Diphenylphosphino)cyclohexylamine
Point de fusion 43°C to 48°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 250 mg
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Rotation optique −79° (c=0.5 in Chloroform)
Nom IUPAC (1R,2R)-2-diphénylphosphanylcyclohexane-1-amine
Poids de la formule 283.35
Pourcentage de pureté ≥97%