Learn More
(1R,2R,3R,5S)-2-Azido-4-(phénylméthoxy)-3-[(phénylméthoxy)méthyl]-cyclopentanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (1R,2R,3R,5S)-2-Azido-4-(phenylmethoxy)-3-[(phenylmethoxy)methyl]-cyclopentanol |
| CAS | 117641-40-4 |
| Formule moléculaire | C20H23N3O3 |
| Quantité | 2.5 mg |
| Synonyme | [1R-(1α,2β,3β,4α)]-2-Azido-4-(phenylmethoxy)-3-[(phenylmethoxy)methyl]-cyclopentanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H23N3O3/c21-23-22-20-17(14-25-12-15-7-3-1-4-8-15)19(11-18(20)24)26-13-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-20,24H,11-14H2/t17-,18-,19?,20?/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1C[C@H](OCC2=CC=CC=C2)[C@@H](COCC3=CC=CC=C3)[C@H]1N=[N+]=[N-] |
| Nom IUPAC | (1R,2R,3R,4S)-2-azido-4-(benzyloxy)-3-((benzyloxy)méthyl)cyclopentan-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 353.41 |
| Poids de la formule | 353.17 |