Learn More
(1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-pinanédiol, 99 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol |
| Point de fusion | 57°C to 59°C |
| Point d’ébullition | 101°C to 102°C (1 mmHg) |
| Point d’éclair | 110°C (230°F) |
| Quantité | 250 mg |
| Beilstein | 2039144 |
| Rotation optique | −8.6° (c=6.5 in Toluene) |
| Poids de la formule | 170.25 |
| Pourcentage de pureté | 99% |