Learn More
(1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol, TRC
Code produit 30427578
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30427578 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30427578 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP45840050G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol
CAS 22422-34-0
Formule moléculaire C10H18O2
Quantité 50 g
Synonyme (1R,2R,3S,5R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol, (-)-2-Hydroxyisopinocampheol, (1R,2R,3S,5R)-2,3-Pinanediol, (-)-(1R:2R:3S:5R)-cis-α-Pineneglycol, cis-α-Pinene Glycol, [1R-(1α,2α,3α,5α)]-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol, (-)-2,3-Pinanediol, (-)-cis-Pinane-cis-2,3-diol, (1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol, (1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol
Formule InChI InChI=1S/C10H18O2/c1-9(2)6-4-7(9)10(3,12)8(11)5-6/h6-8,11-12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,8+,10-/m1/s1
SMILES CC1(C)[C@H]2C[C@H](O)[C@](C)(O)[C@@H]1C2
Nom IUPAC (1R,3S,4R,5R)-4,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]heptane-3,4-diol
Poids moléculaire (g/mol) 170.25
Poids de la formule 170.1307