Learn More
(1R,2R,5S,6R,9R,10S)-rel-1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane, TRC
Code produit 30390162
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30390162 10 mg 10mg
30398704 25 mg -
30396647 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30390162 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH29411010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 134237-50-6
Formule moléculaire C12 H18 Br6
Poids moléculaire (g/mol) 641.7
Synonyme alpha-Hexabromocyclododecane, alpha-1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane, Cyclododecane, 1,2,5,6,9,10-hexabromo-, (1R,2R,5S,6R,9R,10S)-rel-, Cyclododecane, 1,2,5,6,9,10-hexabromo-, (1R*,2R*,5S*,6R*,9R*,10S*)-, rel-(1R,2R,5S,6R,9R,10S)-1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane, (±)-α-HBCD, (±)-α-Hexabromocyclododecane, α-HBCD, α-Hexabromocyclododecane, α-1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane
Nom IUPAC (1S,2R,5R,6S,9R,10R)-1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane
SMILES Br[C@@H]1CC[C@H](Br)[C@H](Br)CC[C@@H](Br)[C@@H](Br)CC[C@H]1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Hexabromocyclododecane
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H18Br6/c13-7-1-2-8(14)10(16)5-6-12(18)11(17)4-3-9(7)15/h7-12H,1-6H2/t7-,8-,9+,10+,11-,12-/m1/s1
Poids de la formule 635.6509
Pourcentage de pureté >95%