Learn More
(1R,2R)-bis[(2-méthoxyphényl)phénylphosphino]éthane90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10681125 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10681125 1 g Flacon en verre 1g
10127153 250 mg Flacon en verre 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10681125 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 379350010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 55739-58-7
Formule moléculaire C28H28O2P2
Poids moléculaire (g/mol) 458.48
Numéro MDL MFCD05863546
Clé InChI QKZWXPLBVCKXNQ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme r,r-dipamp, 1,2-bis r-2-methoxyphenyl phenyl phosphino ethane, unii-blj831owlw, --dipamp, r,r-ethylenebis 2-methoxyphenyl phenylphosphine, r,r-1,2-bis 2-methoxyphenyl phenylphosphino ethane, blj831owlw, s,s-dipamp, 1r,2r---bis 2-methoxyphenyl phenylphosphino ethane
CID PubChem 10884975
Nom IUPAC (2-methoxyphenyl)({2-[(2-methoxyphenyl)(phenyl)phosphanyl]ethyl})phenylphosphane
SMILES COC1=C(C=CC=C1)P(CCP(C1=CC=CC=C1)C1=C(OC)C=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (1R,2R)-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 102.0°C to 104.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15, 3333
Rotation spécifique -80° to -85° (20°C, 589nm) (C=1, CHCl3)
Poids de la formule 458.48
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Poudre cristalline