Learn More
(1R,2R)-(-)-Diaminocyclohexane, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (1R,2R)-(-)-Diaminocyclohexane |
| CAS | 20439-47-8 |
| Formule moléculaire | C6 H14 N2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1,2-Cyclohexanediamine, (1R,2R)-, 1,2-Cyclohexanediamine, (1R-trans)-, (1R,2R)-1,2-Cyclohexanediamine, (-)-(1R,2R)-1,2-Cyclohexanediamine, (-)-(1R,2R)-Diaminocyclohexane, (-)-(1R,2R)Cyclohexanediamine, (-)-trans-1,2-Cyclohexanediamine, (-)-trans-1,2-Diaminocyclohexane, (1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane, (1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexanediamine, (1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane, (1R,2R)-(-)-Diaminocyclohexane, (1R,2R)-1,2-Diaminocyclohexane, (1R,2R)-1,2-Diaminocyclohexane, (1R,2R)-1,2-trans-Cyclohexanediamine, (1R,2R)-2-Aminocyclohexylamine, (1R,2R)-Cyclohexanediamine, (1R,2R)-Diaminocyclohexane, (1R,2R)-trans-1,2-Diaminocyclohexane, (1R,2R)-trans-Cyclohexane-1,2-diamine, (1R-trans)-1,2-Cyclohexanediamine, (R,R)-(-)-1,2-Cyclohexanediamine, (R,R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane, (R,R)-(-)-trans-1,2-Diaminocyclohexane, (R,R)-1,2-Cyclohexanediamine, (R,R)-1,2-Diaminocyclohexane, (R,R)-DACH, (R,R)-Dach, (R,R)-trans-1,2-Cyclohexanediamine, (R,R)-trans-1,2-Diaminocyclohexane, 1R,2R-trans-Cyclohexanediamine, l-trans-1,2-Diaminocyclohexane, trans-(-)-1,2-Cyclohexanediamine, trans-(-)-1,2-Diaminocyclohexane, trans-(1R,2R)-1,2-Diaminocyclohexane, trans-(R,R)-1,2-Cyclohexanediamine, trans-(R,R)-1,2-Diaminocyclohexane, trans-1R,2R-Diaminocyclohexane, trans-l-1,2-Cyclohexanediamine, trans-l-1,2-Diaminocyclohexane |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2/t5-,6-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@@H]1CCCC[C@H]1N |
| Nom IUPAC | (1R,2R)-cyclohexane-1,2-diamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 114.19 |
| Poids de la formule | 114.1157 |