Learn More
(1R,2R)-(-)-N-(4-toluènesulfonyl)-1,2-diphényléthylènediamine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10140662 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10140662 500 mg Flacon en verre 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10140662 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 363685000
 Article restreint
Expédition estimée: 04-02-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau (1R, 2R)-(-)-N-(4-Toluenesulfonyl)-1, 2-diphenylethylenediamine
CAS 144222-34-4
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 126.0°C to 130.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C21H23N2O2S
Numéro MDL MFCD02093428
Quantité 500 mg
Conditions de rotation spécifiques − 61.50 (20.00°C c=1,CH2Cl2)
Rotation spécifique − 61.50
Synonyme 1r,2r---n-4-toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r---n-p-tosyl-1,2-diphenylethylenediamine, r,r-tsdpen, r,r-n-p-toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-n-p-tosyl-1,2-diphenylethylenediamine, n-1r,2r-2-amino-1,2-diphenylethyl-4-methylbenzenesulfonamide, r,r-n-2-amino-1,2-diphenylethyl-p-toluenesulfonamide, 1r,2r---n-p-tosyl-1,2-diphenylethylene diamine, 1r, 2r---n-4-toluene sulfonyl 1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine, benzenesulfonamide, n-1r,2r-2-amino-1,2-diphenylethyl-4-methyl
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Clé InChI UOPFIWYXBIHPIP-NHCUHLMSSA-O
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N[C@@H]([C@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC N-[(1R,2R)-2-amino-1,2-diphényléthyl]-4-méthylbenzènesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 367.49
CID PubChem 2734565
Poids de la formule 366.48
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement