Learn More
(1R,2R)-N-(p-Toluenesulfonyl)-1,2-diphényléthanediamine, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (1R,2R)-N-(p-Toluenesulfonyl)-1,2-diphenylethanediamine |
| Point de fusion | 127°C to 132°C |
| Quantité | 25 g |
| Rotation optique | −31° (c=1 in Chloroform) |
| Poids de la formule | 366.48 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |