Learn More
(1R,2R)-rel-Dimethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, 95%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (1R,2R)-rel-Dimethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate |
| CAS | 826-35-7 |
| Formule moléculaire | C7H10O4 |
| Numéro MDL | MFCD00062806 |
| Quantité | 100 g |
| SMILES | O=C([C@H]1[C@H](C(OC)=O)C1)OC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 158.15 |
| Pourcentage de pureté | 95% |