Learn More
(1R,2S)-(-)-2, N-époxy-10,2-camphorsultame, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15495898
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15495898 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15495898 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59544.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (1R,2S)-(-)-2,N-Epoxy-10,2-camphorsultam
CAS 104372-31-8
Point de fusion 170°C
Couleur Blanc
Formule moléculaire C10H15NO3S
Numéro MDL MFCD00075428
Quantité 1 g
Beilstein 6274369
Synonyme 1r---10-camphorsulfonyl oxaziridine, --2s,8ar-camphorylsulfonyl oxaziridine
Clé InChI GBBJBUGPGFNISJ-HPFPYREMSA-N
SMILES CC1(C2CCC13CS(=O)(=O)N4C3(C2)O4)C
Poids moléculaire (g/mol) 229.294
CID PubChem 98044902
Poids de la formule 229.3
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre