Learn More
(Rs)-(+)-cis--amino--indanol,1R,2S)-(+)-cis-1-amino-2-indanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10793003 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10793003 1 g Flacon en verre 1g
10078611 10 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10793003 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 297530010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 136030-00-7 | C9H12NO | 150.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 136030-00-7
Formule moléculaire C9H12NO
Poids moléculaire (g/mol) 150.20
Numéro MDL MFCD00216656,MFCD01318239
Clé InChI LOPKSXMQWBYUOI-DTWKUNHWSA-O
Synonyme 1r,2s-1-amino-2-indanol, 1r,2s-1-amino-2,3-dihydro-1h-inden-2-ol, cis-1-amino-2-indanol, 1r,2s-+-cis-1-amino-2-indanol, cis-1-amino-2,3-dihydro-1h-inden-2-ol, 1r,2s-+-1-amino-2-hydroxyindan, 1r,2s-1-amino-2-hydroxyindane, 1r,2s-+-1-amino-2-indanol, 1r,2s-+-cis-1-aminoindan-2-ol, 1r,2s-cis-1-amino-2-indanol
CID PubChem 2725045
Nom IUPAC (1R,2S)-2-hydroxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-aminium
SMILES [NH3+][C@H]1[C@@H](O)CC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau (1R, 2S)-(+)-cis-1-Amino-2-indanol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 117°C to 121°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Conditions de rotation spécifiques +44.5° (20°C c=1,methanol)
Rotation spécifique + 44.5
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 149.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (1R,2S)-(+)-cis-1-Amino-2-indanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.