Learn More
(1R,2S)-VU0155041, MedChemExpress
Code produit 16456058
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16456058 10 mg
16423426 25 mg
16418667 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16456058 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14417A
MedChemExpress (1R,2S)-VU0155041, Cis regioisomer of VU0155041, is a partial mGluR4 agonist with an EC50 of 2.35 μM.
(1R,2S)-VU0155041, Cis regioisomer of VU0155041, is a partial mGluR4 agonist with an EC50 of 2.35 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau (1R,2S)-VU0155041
Forme physique Solid
CAS 1263273-14-8
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H15Cl2NO3
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (158.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1[C@@H](C(NC2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2)=O)CCCC1)O
Poids moléculaire (g/mol) 316.18
Poids de la formule 316.18
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research