Learn More
(1R)-3-endo-Aminobornéol, TRC
Code produit 30326271
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326271 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326271 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA62257025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (1R)-3-endo-Aminoborneol
CAS 29900-93-4
Formule moléculaire C10H19NO
Quantité 25 mg
Synonyme endo-3-Amino-d-borneol, (+)-endo-2-Hydroxy-endo-3-aminobornane, (1R)-3-endo-Amino-2-endo-bornanol, [1R-(endo,endo)]-3-Amino-1,7,7-trimethylbiicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, (1R,2R,3S,4S)-3-Amino-2-bornanol
Formule InChI InChI=1S/C10H19NO/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6-8,12H,4-5,11H2,1-3H3/t6?,7-,8+,10?/m0/s1
SMILES CC1(C)C2CCC1(C)[C@H](O)[C@H]2N
Nom IUPAC (2S,3S)-2-amino-4,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]heptan-3-ol
Poids moléculaire (g/mol) 169.26
Poids de la formule 169.1467