Learn More
(1R,3aS,4S,6aS)-1,4-Bis(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan, 99%, BLD Pharm™
Code produit 31086358
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31086358 5 mg
31075802 1 mg
31085203 10 mg
31085008 100 mg
31084191 50 mg
31078705 250 mg
31085640 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 31086358 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1147355mg
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (1R,3aS,4S,6aS)-1,4-Bis(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan
CAS 133-04-0
Formule moléculaire C20H18O6
Numéro MDL MFCD00198067
Quantité 5 mg
SMILES [H][C@]12[C@](CO[C@@H]2C3=CC=C(OCO4)C4=C3)([H])[C@H](C5=CC=C(OCO6)C6=C5)OC1
Poids moléculaire (g/mol) 354.35
Pourcentage de pureté 99%