Learn More
(1R,3R)-Methyl 1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylate hydrochloride, TRC
Code produit 30428537
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30428537 5 g 5g
30412301 10 g 10g
30419377 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30428537 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR2395905G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 171752-68-4
Formule moléculaire C20H19ClN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 386.83
Synonyme Tadalafil Impurity 1 HCl
Nom IUPAC methyl (1R,3R)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylate;hydrochloride
SMILES Cl.COC(=O)[C@H]1Cc2c([nH]c3ccccc23)[C@H](N1)c4ccc5OCOc5c4
Spécification
Nom chimique ou matériau (1R,3R)-Methyl 1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylate hydrochloride
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C20H18N2O4.ClH/c1-24-20(23)15-9-13-12-4-2-3-5-14(12)21-19(13)18(22-15)11-6-7-16-17(8-11)26-10-25-16;/h2-8,15,18,21-22H,9-10H2,1H3;1H/t15-,18-;/m1./s1
Poids de la formule 386.1033