Learn More
Acide (1R,3S)-(-)-3-(Boc-amino)cyclopentanecarboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (1R,3S)-(-)-3-(Boc-amino)cyclopentanecarboxylic acid |
| Nom IUPAC | Acide (1R,3S)-3-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclopentane-1-carboxylique |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 229.28 |
| Pourcentage de pureté | 95% |