Learn More
Acide (1R,3S,5R)-2-(tert-butoxycarbonyl)-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (1R,3S,5R)-2-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylic Acid |
| CAS | 197142-34-0 |
| Formule moléculaire | C11H17NO4 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | (1R,3S,5R)-2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2,3-dicarboxylic acid 2-tert-butyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H17NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-7-4-6(7)5-8(12)9(13)14/h6-8H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7-,8+/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1[C@@H]2C[C@@H]2C[C@H]1C(=O)O |
| Nom IUPAC | (1R,3S,5R)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonate]-2-azabicyclo[3.1.0]acide benzane-3-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 227.26 |
| Poids de la formule | 227.1158 |