Learn More
(1R,4S)-1,3,3-Triméthylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (-)-Fenchone |
| CAS | 7787-20-4 |
| Formule moléculaire | C10 H16 O |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | (-)-Fenchone, (1R,4S)-1,3,3-Trimethylnorbornan-2-one, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one','1,3,3-trimethyl-','(1R,4S)-, 2-Norbornanone','1,3,3-trimethyl-','(1R,4S)-(-)- (8CI), Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one','1,3,3-trimethyl-','(1R)-, (1R)-(-)-Fenchone, (1R)-Fenchone, (1R,4S)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, (R)-(-)-Fenchone, (R)-Fenchone, L-(-)-Fenchone, L-Fenchone, l-Fenchone |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@]12CC[C@@H](C1)C(C)(C)C2=O |
| Nom IUPAC | (1S,4R)-2,2,4-triméthylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 152.23 |
| Poids de la formule | 152.1201 |