Learn More
Ester méthylique de l'acide (1R,4S)-rel-4-(acétylamino)-2-cyclopentène-1-carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (1R,4S)-rel-4-(Acetylamino)-2-cyclopentene-1-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 61865-49-4 |
| Formule moléculaire | C9H13NO3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | cis-(+/-)-4-(Acetylamino)-2-Cyclopentene-1-carboxylic Acid Methyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H13NO3/c1-6(11)10-8-4-3-7(5-8)9(12)13-2/h3-4,7-8H,5H2,1-2H3,(H,10,11)/t7-,8+/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1C[C@@H](NC(=O)C)C=C1 |
| Nom IUPAC | méthyl (1S,4R)-4-acétamidocyclopent-2-ène-1-carboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 183.2 |
| Poids de la formule | 183.0895 |