Learn More
(1R,5S,6S)-rel-5-(1-Ethylpropoxy)-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (1R,5S,6S)-rel-5-(1-Ethylpropoxy)-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylic Acid Methyl Ester |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H20O4/c1-4-9(5-2)16-10-6-8(13(14)15-3)7-11-12(10)17-11/h6,9-12H,4-5,7H2,1-3H3/t10-,11+,12-/m1/s1 |
| Poids de la formule | 240.1362 |