Learn More
(1R)-(+)-a-Pinene (~80% ee), TRC
Code produit 30135813
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30135813 10 g 10g
30133280 50 g 50g
30004280 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135813 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP46661510G
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7785-70-8
Formule moléculaire C10 H16
Poids moléculaire (g/mol) 136.23
Synonyme Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, (1R,5R)-, 2-Pinene, (1R,5R)-(+)- (8CI), Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, (1R)-, (+)-(1R)-α-Pinene, (+)-(1R,5R)-α-Pinene, (+)-2-Pinene, (+)-α-Pinene, (1R)-(+)-α-Pinene, (1R)-α-Pinene, (1R,5R)-(+)-α-Pinene, (1R,5R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (R)-(+)-α-Pinene, d-α-Pinene
Nom IUPAC (1R,5R)-4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-ene
SMILES C1=C(C)C2CC(C1)C2(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (1R)-(+)-alpha-Pinene
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
Poids de la formule 136.1252