Learn More
(1R)-(+)-Alpha-Pinène (97 % ee), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (1R)-(+)-alpha-Pinene |
| CAS | 7785-70-8 |
| Formule moléculaire | C10 H16 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene','2,6,6-trimethyl-','(1R,5R)-, 2-Pinene','(1R,5R)-(+)- (8CI), Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene','2,6,6-trimethyl-','(1R)-, (+)-(1R)-α-Pinene, (+)-(1R,5R)-α-Pinene, (+)-2-Pinene, (+)-α-Pinene, (1R)-(+)-α-Pinene, (1R)-α-Pinene, (1R,5R)-(+)-α-Pinene, (1R,5R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (R)-(+)-α-Pinene, d-α-Pinene |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1 |
| SMILES | C1=C(C)C2CC(C1)C2(C)C |
| Nom IUPAC | (1R,5R)-4,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]hept-3-ène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 136.23 |
| Poids de la formule | 136.1252 |