Learn More
1R)-(+)-alpha-pinène,, 98 %, 80 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10496760 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10496760 250 g Flacon en verre 250g
10133140 100 g Flacon en verre 100g
10406770 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10496760 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 131262500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7785-70-8 | C10H16 | 136.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7785-70-8
Formule moléculaire C10H16
Poids moléculaire (g/mol) 136.24
Numéro MDL MFCD00001346
Clé InChI GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
Synonyme +-alpha-pinene, 1r,5r-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 1r-+-alpha-pinene, 1r,5r-alpha-pinene, unii-h6cm4twh1w, +-pinene, h6cm4twh1w, 1r,5r-2-pinene, bicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, 1r,5r, +-pin-2 3-ene
CID PubChem 82227
ChEBI CHEBI:28261
SMILES CC1=CC[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (1R)-(+)-α-Pinene
Note relative au nom 98% (80+% e.e.)
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -62.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8600g/mL
Point d’ébullition 155.0°C
Point d’éclair 33°C
Excès énantiomérique 75% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4650 to 1.4670
Quantité 250 g
Beilstein 05, 146
Fieser 15,201
Merck Index 14, 7445
Gravité spécifique 0.86
Conditions de rotation spécifiques +43.50° (20°C neat)
Rotation spécifique + 43.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,diethyl ether
Nom IUPAC (1R,5R)-4,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]hept-3-ène
Poids de la formule 136.24
Pourcentage de pureté 98%,80% ee
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (1R)-(+)-alpha-Pinene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P331-NE PAS faire vomir.