Learn More
(1R)-(+)-Camphre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11434290
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11434290
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10708.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 464-49-3 | C10H16O | 152.24 g/mol
(1R)-(+)-Camphor is used as a chiral intermediate and auxiliary. It is also used as a skin antipruritic and as an anti-infective agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (1R)-(+)-Camphor est utilisé comme intermédiaire chiral et auxiliaire. Il est également utilisé comme antiprurit cutané et comme agent anti-infectieux.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,1 g/l à 20°C).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 464-49-3
Formule moléculaire C10H16O
Poids moléculaire (g/mol) 152.24
Numéro MDL MFCD00064149,MFCD00074738,MFCD00064149,MFCD00064149
Clé InChI DSSYKIVIOFKYAU-XVKPBYJWSA-N
Synonyme +-camphor, d-camphor, 1r-+-camphor, r-camphor, +-bornan-2-one, r-+-camphor, 1r,4r-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, 1r,4r-camphor, camphor d, +-2-bornanone
CID PubChem 159055
ChEBI CHEBI:15396
Nom IUPAC (1R,4R)-4,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one
SMILES CC1(C)[C@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau (1R)- (+)-Camphor
Point de fusion 175°C to 180°C
Densité 0.99
Point d’ébullition 204°C
Point d’éclair 65°C (149°F)
Odeur Camphor-like
Quantité 500 g
Numéro UN UN2717
Beilstein 2042745
Merck Index 14,1732
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.1g/L at 20°C).
Rotation optique +43° (c=10 in ethanol)
Poids de la formule 152.24
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (1R)-(+)-Camphor
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: (1R)-(+)-Camphor