Learn More
Alfa Aesar™ (1R)-(-)-quinone camphrée, 98 %
Code produit 11451097
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11451097 1 g 1g
11461097 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11451097 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur B24092.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 10334-26-6
Formule moléculaire C10H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.22
Numéro MDL MFCD00064160,MFCD00082863,MFCD00064160,MFCD00082863
Clé InChI VNQXSTWCDUXYEZ-LDWIPMOCSA-N
Synonyme 1r,4s-1,7,7-trimethylnorbornane-2,3-dione, 1r,4r-4,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptane-2,3-dione, 1s,4r-4,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptane-2,3-dione
CID PubChem 16211789
Nom IUPAC (4R)-4,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1] heptane-2,3-dione
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (1R)-(-)-Camphorquinone
Point de fusion 197°C to 202°C
Quantité 1 g
Beilstein 2327696
Rotation optique −102° (c=2 in Ethanol)
Poids de la formule 166.22
Pourcentage de pureté 98%