Learn More
1R-Dapagliflozine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1R-Dapagliflozin |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H25ClO6/c1-2-27-15-6-3-12(4-7-15)9-14-10-13(5-8-16(14)22)21-20(26)19(25)18(24)17(11-23)28-21/h3-8,10,17-21,23-26H,2,9,11H2,1H3/t17-,18-,19+,20-,21-/m1/s1 |
| Poids de la formule | 408.134 |
| Pourcentage de pureté | >95% |