Learn More
1R-Dapagliflozine, TRC
Code produit 30138006
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138006 10 mg 10mg
30132693 5 mg 5mg
30006048 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138006 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD18537510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1373321-04-0
Formule moléculaire C21H25ClO6
Poids moléculaire (g/mol) 408.88
Synonyme (2R,3R,4R,5S,6R)-2-(4-Chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
Nom IUPAC (2R,3R,4R,5S,6R)-2-[4-chloro-3-[(4-éthoxyphényl)méthyl]phényl]-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES CCOc1ccc(Cc2cc(ccc2Cl)[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1R-Dapagliflozin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H25ClO6/c1-2-27-15-6-3-12(4-7-15)9-14-10-13(5-8-16(14)22)21-20(26)19(25)18(24)17(11-23)28-21/h3-8,10,17-21,23-26H,2,9,11H2,1H3/t17-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
Poids de la formule 408.134
Pourcentage de pureté >95%