Learn More
3-oxime de (1R,E)-(+)-quinone de camphre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497917
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15497917 5 g 5g
15487917 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15497917 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51034.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31571-14-9
Formule moléculaire C10H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.235
Numéro MDL MFCD00074848
Clé InChI YRNPDSREMSMKIY-WKEGUHRASA-N
Synonyme anti-1r-+-camphorquinone3-oxime, 1s,4r-2-hydroxyimino-4,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-3-one
CID PubChem 23308125
Nom IUPAC (1R,4R)-2-hydroxyimino-4,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one
SMILES CC1(C2CCC1(C(=O)C2=NO)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (1R,E)-(+)-Camphorquinone 3-oxime
Quantité 5 g
Beilstein 3200377
Poids de la formule 181.23
Pourcentage de pureté 99%