Learn More
Chloroformate de (1R)-(-)-menthyle, 90+ %
Code produit 11312597
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11312597 25 g 25g
11302597 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312597 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11739.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14602-86-9
Formule moléculaire C11H19ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 218.72
Numéro MDL MFCD00009694,MFCD00190089
Clé InChI KIUPCUCGVCGPPA-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1r---menthyl chloroformate, --menthyl chloroformate, 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl carbonochloridate, --menthylchloroformate, pubchem8110, ?-menthyl chloroformate, --chloroformyloxy-p-menthane, 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexylcarbonochloridate, 1r,2s,5r-5-methyl-2-propan-2-yl cyclohexyl chloroformate, 1r---menthyl chloroformate, optical purity ee glc
CID PubChem 7014897
SMILES CC(C)C1CCC(C)CC1OC(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (1R)-(-)-Menthyl chloroformate
Densité 1.025
Point d’ébullition 108°C to 109°C (11 mmHg)
Point d’éclair 70°C (158°F)
Indice de réfraction 1.458
Quantité 25 g
Numéro UN UN3277
Beilstein 2414686
Sensibilité Moisture sensitive
Rotation optique −82° (c=1 in Chloroform)
Nom IUPAC [(1R,2S,5R)-5-méthyl-2-propan-2-ylcyclohexyl] carbonochloridate
Poids de la formule 218.73
Pourcentage de pureté 95%