Learn More
Monohydrate de glyxolate de (1R)-(-)-menthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11384076
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11384076 100 g 100g
11364076 5 g 5g
11374076 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11384076 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19208.22
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 111969-64-3 | C12H22O4 | 230.304 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111969-64-3
Formule moléculaire C12H22O4
Poids moléculaire (g/mol) 230.304
Numéro MDL MFCD00792503
Clé InChI BWZMJRSMHQDFIT-KXUCPTDWSA-N
Synonyme 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl 2,2-dihydroxyacetate, l-menthyl glyoxylate hydrate, 1r,2s,5r-5-methyl-2-1-methylethyl cyclohexyl dihydroxy-acetate, l-menthyl glyoxylate, l-menthylglyoxylate hydrate, --menthyl 2,2-dihydroxyacetate, 1r,2s,5r-5-methyl-2-1-methylethyl cyclohexyl di, 2,2-dihydroxyacetic acid 1r,3r,4s-p-menth-3-yl ester, 1r,2s,5r-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl 2,2-dihydroxyacetate, 2,2-dihydroxyacetic acid 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl ester
CID PubChem 7373179
Nom IUPAC 2,2-dihydroxyacétate de [(1R,2S,5R)-5-méthyl-2-propan-2-ylcyclohexyle]
SMILES CC1CCC(C(C1)OC(=O)C(O)O)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (1R)-(-)-Menthyl glyoxylate monohydrate
Point de fusion 76°C to 80°C
Densité 1.182
Point d’ébullition 95°C to 96°C (0.3 mmHg)
Quantité 100 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 5637371
Sensibilité Air Sensitive
Rotation optique −75° (c=1 in Methanol)
Poids de la formule 230.31 (212.29 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%