Learn More
(1R)-trans-4-[N-Boc-1-aminoéthyle]-N-4-pyridinyl-cyclohexanecarboxamide (~90 % R), TRC
Code produit 17913715
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17913715 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17913715 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6188005MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (1R)-trans-4-[N-Boc-1-aminoethyl]-N-4-pyridinyl-cyclohexanecarboxamide
CAS 671816-04-9
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C19H29N3O3
Quantité 5 mg
Synonyme [(1R)-1-[trans-4-[(4-Pyridinylamino)carbonyl]cyclohexyl]ethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, N-Boc-Y-27632
Formule InChI InChI=1S/C19H29N3O3/c1-13(21-18(24)25-19(2,3)4)14-5-7-15(8-6-14)17(23)22-16-9-11-20-12-10-16/h9-15H,5-8H2,1-4H3,(H,21,24)(H,20,22,23)/t13-,14?,15?/m1/s1
SMILES C[C@H](C1CCC(CC1)C(=O)NC2=CC=NC=C2)NC(=O)OC(C)(C)C
Nom IUPAC tert-butyl N-[(1R)-1-[4-(pyridine-4-ylcarbamoyl)cyclohexyl]éthyl]carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 347.45
Pourcentage de pureté >95%