Learn More
(1S)-[1,1'-Binaphtalène]-2,2'-diol, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (1S)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol |
| CAS | 18531-99-2 |
| Formule moléculaire | C20H14O2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | [1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (S)-, (S)-(-)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (-)-(1S)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (-)-1,1'-Bi-2-naphthol, (-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diol, (-)-1,1'-Bis(2-naphthol), (-)-2,2'-Binaphthol, (-)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthalene, (-)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthyl, (-)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-dinaphthyl, (-)-Bi-beta-naphthol, (-)-Binol, (-)-S-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diol, (1S)-1,1'-Binaphthalene-2,2'-diol, (S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol, (S)-(-)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthalene, (S)-(-)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthyl, (S)-(-)-BINOL, (S)-(-)-Bi-2-naphthol, (S)-(-)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (S)-1,1'-Bi-2,2'-naphthol, (S)-1,1'-Bi-2-naphthol, (S)-1,1'-Binaphthol, (S)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diol, (S)-1,1'-Bis-2-naphthol, (S)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthalene, (S)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthyl, (S)-BINOL, (S)-Binaphthol, (S)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H14O2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,21-22H |
| SMILES | Oc1ccc2ccccc2c1c3c(O)ccc4ccccc34 |
| Nom IUPAC | 1-(2-hydroxynaphtalén-1-yl)naphtalén-2-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 286.32 |
| Poids de la formule | 286.0994 |