Learn More
Chlorure de (1S)-(+)-10-camphorsulfonyle, TRC
Code produit 30345699
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
Conditionnement:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30345699 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30345699 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC1750752G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S)-(+)-10-Camphorsulfonyl Chloride
CAS 21286-54-4
Formule moléculaire C10 H15 Cl O3 S
Quantité 2 g
Formule InChI InChI=1S/C10H15ClO3S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(12)5-7)6-15(11,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-,10-/m1/s1
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(=O)(=O)Cl)C(=O)C2
Nom IUPAC [(1R,4S)-7,7-diméthyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]chlorure d’heptanyl]méthanesulfonyl
Poids moléculaire (g/mol) 250.74
Poids de la formule 250.043