Learn More
(1S)-(+)-(10-Camphorsulfonyl)oxaziridine, TRC
Code produit 30335176
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30335176 1 g 1g
30330313 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30335176 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC1751001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S)-(+)-(10-Camphorsulfonyl)oxaziridine
CAS 104322-63-6
Formule moléculaire C10 H15 N O3 S
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H15NO3S/c1-8(2)7-3-4-9(8)6-15(12,13)11-10(9,5-7)14-11/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-,9+,10+,11?/m1/s1
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@]13CS(=O)(=O)N4O[C@@]34C2
Nom IUPAC 11,11-dimetil-5-oxa-3 λ6-tia-4-azatetraciclo[6.2.1.01,6.04,6]undecano 3,3-dióxido
Poids moléculaire (g/mol) 229.3
Poids de la formule 229.0773