Learn More
[1S-(1α,2α,3β,5α)]-3-(phénylméthoxy)-2-[(phénylméthoxy)méthyl]-6-oxabicyclo[3.1.0]hexane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (1S,2R,3S,5R)-3-phenylmethoxy-2-(phenylmethoxymethyl)-6-oxabicyclo[3.1.0]hexane |
| CAS | 110567-22-1 |
| Formule moléculaire | C20 H22 O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Entecavir Impurity 35 |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H22O3/c1-3-7-15(8-4-1)12-21-14-17-18(11-19-20(17)23-19)22-13-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-20H,11-14H2/t17-,18+,19-,20+/m1/s1 |
| SMILES | C(OCc1ccccc1)[C@@H]2[C@H](C[C@H]3O[C@@H]23)OCc4ccccc4 |
| Nom IUPAC | (1S,2R,3S,5R)-3-phénylméthoxy-2-(phénylméthoxyméthyl)-6-oxabicyclo[3.1.0]Hexane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 310.39 |
| Poids de la formule | 310.1569 |