Learn More
[1S-(1Alpha,3aBeta,4Beta,7aAlpha)]-4-[2-(2,5-Dihydroxyphényl)éthyl]octahydro-1-hydroxy-7a-méthyl-5H-indén-5-one, TRC
Code produit 30379043
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30379043 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30379043 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD45831010MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau [1S-(1alpha,3abeta,4beta,7aalpha)]-4-[2-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethyl]octahydro-1-hydroxy-7a-methyl-5H-inden-5-one
CAS 57780-81-1
Formule moléculaire C18H24O4
Quantité 10 mg
Synonyme Estradiol Impurity
Formule InChI InChI=1S/C18H24O4/c1-18-9-8-16(21)13(14(18)5-7-17(18)22)4-2-11-10-12(19)3-6-15(11)20/h3,6,10,13-14,17,19-20,22H,2,4-5,7-9H2,1H3/t13-,14-,17-,18-/m0/s1
SMILES C[C@]([C@H]1O)(CCC2=O)[C@](CC1)([H])[C@@H]2CCC(C=C(O)C=C3)=C3O
Poids moléculaire (g/mol) 304.38
Poids de la formule 304.1675
Nom du produit
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.